Läs mer
Tropolone, 98%
Produktkod. p-3737711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10615962
Brand: Thermo Scientific Acros 140580010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 533-75-5 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-75-5
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
MDL-nummer MFCD00004158
InChI-nyckel MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC-namn 2-hydroxicyklohepta-2,4,6-trien-1-on
LEDER C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropolone
Smältpunkt 50.0°C to 54.0°C
Färg Beige-grädde till vit
Kokpunkt 115.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9963
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Formel vikt 122.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.