Läs mer
Tropolone, TRC
Produktkod. 30012514
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012514 50 g
17910565 10 g
17941925 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89270550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-75-5
Molekylformel C7 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 122.121
Synonym 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-Hydroxytropone, NSC 89303, Purpurocatechol, α-Tropolone
IUPAC-namn 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one
LEDER OC1=CC=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropolone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Formel vikt 122.0368
Procent renhet >95%