Läs mer
Invitrogen™ Human Troponin T (TNNT1) ELISA Utrustning
Produktkod. 15465163
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15465163
Brand: Invitrogen™ EHTNNT1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA kvantifierar Hu TNNT1 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu TNNT1. Metodens princip The Human TNNT1 solid-fas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Denna gen kodar för ett protein som är en subenhet av troponin, som är ett regulatoriskt komplex som ligger på sarkomerens tunna filament. Detta komplex reglerar tvärstrimmig muskelkontraktion som svar på fluktuationer i intracellulär kalciumkoncentration. Detta komplex består av tre underenheter: troponin C, som binder kalcium, troponin T, som binder tropomyosin, och troponin I, som är en hämmande subenhet. Detta protein är den långsamma skelett troponin T subenheten. Mutationer i denna gen orsakar nemalinmyopati typ 5, även känd som Amish nemalinmyopati, en neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet och stavformade, eller nemalina, inneslutningar i skelettmuskelfibrer som påverkar spädbarn, vilket leder till dödsfall på grund av andningsinsufficiens, vanligtvis under det andra året. Flera transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har hittats för denna gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P13805
Analysintervall 0,391 till 25 ng/ml
Analyskänslighet 0.35 ng/mL
Kalibreringsområde 0,35 ng/ml till 25 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: human ADAM-9, Angiopoietin 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, Cathepsin L, CD200, CD97, Chemerin, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, Galectin-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, ILGF-3R6, ILGF-3R6, ILGF-3R6, ILGF-3R6, ILGF-3R6, ILGF-3 Kallikrein 14, Legumain, LOX-1, MBL , Neprilysin, Notch-1, NOV, Osteoactivin, PD-1, PGRP-5, Serpin A4, sFRP-3, Trombomodulin, TLR2, TRAIL R1, WIF-1
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7138
Gensymbol ANM,NEM5,STNT,TNT,TNTS
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Kardiovaskulär forskning
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym ANM, NEM5, STNT, TNT , TNTS
Mål TNNT1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter