Läs mer
Tropyliumtetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 11427946
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427946 5 g 5g
11437946 25 g 25g
11447946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14045.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177,94 g/mol
Reaktant eller reagens involverad i Retro-Buchner-reaktioner för syntes av arylcyklopropaner,α -Cyanering av iminer, elektrokemiska redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering av alifatiska aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant eller reagens involverad i Retro-Buchner-reaktioner för syntes av arylcyklopropaner,α -Cyanering av iminer, elektrokemiska redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering av alifatiska aldehyder.
Löslighet Löslig i
het metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27081-10-3
Molekylformel C7H7BF4
Molekylvikt (g/mol) 177.94
MDL-nummer MFCD00013402
InChI-nyckel SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
IUPAC-namn cyklohepta-1,3,5-trien;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropylium tetrafluoroborate
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3574512
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i het metanol.
Formel vikt 177.94
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tropylium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tropylium tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.