Läs mer
Tropyliumtetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 11447946
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447946 100 g 100g
11427946 5 g 5g
11437946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14045.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177,94 g/mol
Reaktant eller reagens involverad i Retro-Buchner-reaktioner för syntes av arylcyklopropaner,α -Cyanering av iminer, elektrokemiska redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering av alifatiska aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant eller reagens involverad i Retro-Buchner-reaktioner för syntes av arylcyklopropaner,α -Cyanering av iminer, elektrokemiska redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering av alifatiska aldehyder.
Löslighet Löslig i
het metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27081-10-3
Molekylformel C7H7BF4
Molekylvikt (g/mol) 177.94
MDL-nummer MFCD00013402
InChI-nyckel SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
IUPAC-namn cyklohepta-1,3,5-trien;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropylium tetrafluoroborate
Smältpunkt ∼240 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3574512
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i het metanol.
Formel vikt 177.94
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.