Läs mer
Uvex™ Byxor 8997-Midnight Navy
Produktkod. 17296921 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17296921 25 -
17206911 46 -
17206921 66 -
17206931 26 -
17216911 48 -
17216921 90 -
17216931 27 -
17226911 50 -
17226921 94 -
17226931 28 -
17236911 52 -
17236921 98 Varje
17236931 29 -
17246911 54 -
17246921 102 -
17246931 30 -
17256911 56 -
17256921 106 -
17256931 31 -
17266911 58 -
17266921 110 -
17266931 32 -
17276911 60 -
17276921 23 Varje
17286901 42 -
17286911 62 Varje
17286921 24 -
17296901 44 -
17296911 64 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 17296921 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8966839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1226.80 SEK / Paket med 1
    Save 48.20 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden.
  • Material: 65% polyester, 35% bomull, ca. 250 g/m² , twillväv
  • Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synvinklar med anatomiskt placerade stretchinlägg och kontrastfärgade inlägg för permanent välbefinnande och enkel rörelse.
  • Breddjusterbar resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, stretchinlägg i knäområdet för lättare rörelser, sportig inriktning av stilen, lämplig för industriell tvätt
  • Öko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 42 - 64, 90 - 110
  • Skötselråd: 95 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
  • Standarder: EN 14404 typ 2 effektsteg 1 i kombination med knäskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 25
Kön Herr
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Blått
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 6
Förslutningstyp Knappar; Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek ca 0,245 g/m²