Läs mer
Uvex™ Byxor 8997-Midnight Navy
Produktkod. p-7232027 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17206911
Brand: Uvex™ 8966806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden.
  • Material: 65% polyester, 35% bomull, ca. 250 g/m² , twillväv
  • Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synvinklar med anatomiskt placerade stretchinlägg och kontrastfärgade inlägg för permanent välbefinnande och enkel rörelse.
  • Breddjusterbar resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, stretchinlägg i knäområdet för lättare rörelser, sportig inriktning av stilen, lämplig för industriell tvätt
  • Öko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 42 - 64, 90 - 110
  • Skötselråd: 95 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
  • Standarder: EN 14404 typ 2 effektsteg 1 i kombination med knäskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 46
Kön Herr
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Blått
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 6
Förslutningstyp Knappar; Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek ca 0,245 g/m²