Läs mer
Uvex™ Byxor 8997-Midnight Navy
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descripción
- Material: 65% polyester, 35% bomull, ca. 250 g/m² , twillväv
- Detta är en optimerad byxa utifrån fysiologiska synvinklar med anatomiskt placerade stretchinlägg och kontrastfärgade inlägg för permanent välbefinnande och enkel rörelse.
- Breddjusterbar resår för optimal passform, många olika fickor erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme, stretchinlägg i knäområdet för lättare rörelser, sportig inriktning av stilen, lämplig för industriell tvätt
- Öko-Tex Standard 100
- Storlekar: 42 - 64, 90 - 110
- Skötselråd: 95 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II poäng, kemtvätt: P, torktumlare: Jag påpekar, lämplig för industriell tvätt
- Standarder: EN 14404 typ 2 effektsteg 1 i kombination med knäskydd
Especificaciones
Especificaciones
| Storlek | 27 |
| Kön | Herr |
| Produkttyp | Byxor för allmänna ändamål |
| Material | Bomull |
| Färg | Blått |
| Ankel stil | Rak |
| Sömtyp | Tejpade |
| Antal fickor | 6 |
| Förslutningstyp | Knappar; Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido