Läs mer
Trovirdine, MedChemExpress
Beskrivning
Trovirdine inhibits HIV-1 RT with an IC50 of 7 nM when employing heteropolymeric primer/template (oligo-DNA/ribosomal RNA)and dGTP as substrate.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trovirdine |
| CAS | 149488-17-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H13BrN4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | LY300046 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (296.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | S=C(NCCC1=NC=CC=C1)NC2=NC=C(Br)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.24 |
| Visa mer |