Läs mer
Troxacitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Troxacitabine |
| CAS | 145918-75-8 |
| Molekylformel | C8H11N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Troxatyl, alpha-L-Dioxolane-C, (-)-BCH 204, (-)-OccC, BCH 4556, L-OddC, SPD 758, (2S-cis)-4-Amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-1-[(2S,4S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]-2(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O4/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-14-7(3-12)15-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CO[C@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2S,4S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vikt | 213.075 |