Läs mer
Troxerutin (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Troxerutin |
| CAS | 7085-55-4 |
| Molekylformel | C33 H42 O19 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-[3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-dihydroxy-3',4',7-tris(2-hydroxyethoxy)flavone 3-[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], 3,5-Dihydroxy-3',4',7-tris(2-hydroxyethoxy)flavone 3-rutinoside, 3',4',7-Tri-O-(β-hydroxyethyl)rutoside, 3',4',7-Tris(hydroxyethyl)rutin, Factor P-Zyma, Posorutin, Rufen-P4, Ruven, THR, TriHER, Trioxyethylrutin, Tris(hydroxyethyl)rutin, Tris(hydroxyethyl)rutoside, Tris-O-(2-hydroxyethyl)rutin, Tris-O-(β-hydroxyethyl)rutoside, Troxerutin, Troxerutine, Troxevazin, Vastribil, Veinamitol, Veniten, Venoruton P4, Vitamin P4, Z 6000 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H42O19/c1-14-23(38)26(41)28(43)32(49-14)48-13-21-24(39)27(42)29(44)33(51-21)52-31-25(40)22-17(37)11-16(45-7-4-34)12-20(22)50-30(31)15-2-3-18(46-8-5-35)19(10-15)47-9-6-36/h2-3,10-12,14,21,23-24,26-29,32-39,41-44H,4-9,13H2,1H3/t14-,21+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,32+,33-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(OCCO)c(OCCO)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 742.68 |
| Formel vikt | 742.232 |