missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Troxipide, TRC

Produktkod. 30418350
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418350 100 mg
30415731 250 mg
30423878 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT011240100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 30751-05-4
Molekylformel C15H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 294.35
Synonym KU 54, 3-(3,4,5-Trimethoxybenzamido)piperidine, 3,4,5-Trimethoxy-N-3-piperidinylbenzamide, Aplace
IUPAC-namn 3,4,5-trimethoxy-N-piperidin-3-ylbenzamide
LEDER COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NC2CCCNC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Troxipide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O4/c1-19-12-7-10(8-13(20-2)14(12)21-3)15(18)17-11-5-4-6-16-9-11/h7-8,11,16H,4-6,9H2,1-3H3,(H,17,18)
Formel vikt 294.158
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.