Läs mer
TRPH-standard 1017 500 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Heneicosane 500 μg/mL∣n-Decane 500 μg/mL∣n-Docosane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Dotriacontane 500 μg/mL∣n-Eicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Hexacosane 500 μg/mL∣n-Hexadecane 500 μg/mL∣n-Hexatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Octatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tetradecane 500 μg/mL∣n-Tetratriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Octacosane 500 μg/mL∣Tetracosane 500 μg/mL∣Triacontane 500 μg/mL |