missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TRPV3 74a

Beskrivning
TRPV3 74a is a selective TRPV3 antagonist (KB = 0.56 μM). Displays no significant activity against a panel of other ion channels. Exhibits efficacy in animal models of neuropathic pain. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (αS)-α-[cis-3-Hydroxy-3-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]cyclobutyl]-2-pyridinemethanol |
| CAS | 1432051-63-2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | TRPV Antagonists |
| Molekylformel | C17H17F3N2O2 |
| Formel vikt | 3434 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?