Läs mer
Heathrow Scientific Sann North™ Kryogen flaska 2,0 ml
Produktkod. 16320746 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Stängningsfärg:
Blandat, blått
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Förpackningsstorlek
16320746 Blandat, blått -
15939105 Naturlig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16320746 Leverantör Heathrow Scientific Leverantörsnummer HS23202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2841.34 SEK / Paket med 500
    Save 198.66 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Den Sanna North™ Cryogenic Vials innovativa design sparar utrymme i din frys. Flaskorna är icke-pyrogena, icke-cytotoxiska och DNas, RNas-fria.
  • Injektions-/brottsäker polypropenflaska
  • Silikonlockförsegling& patenterat greppvänligt facetterat lock med ergonomisk 1,5 vridning för att öppna och stänga
  • Spollock sparar utrymme under förvaring
  • Tryckt skrivområde och gradering
  • Steril förpackad i återförslutningsbara påsar
  • Inkluderar spårbart sterilitetsintyg
  • Rekommenderas för mekaniska frysar och ångfas LN2 (-196° )
  • Disponibel
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Spårbar sterilitet
Stängningsfärg Blandat, blått
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bottenform Kantad
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
För användning med (applikation) Ångfas LN2
För användning med (utrustning) Mekanisk frys
Längd (metrisk) 12 mm
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
RNase fri Ja
Vapor LN2 (till -150°C) Ja, till -196 °C
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Stängningsmaterial Silikon
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 49 mm
Förslutningstyp Silikonlockförsegling
Produkttyp Flaska