Läs mer
Fisherbrand™ Sann North™ Skjutlåda för mikroskop
Produktkod. 15366548 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sann North™ Skjutlåda för mikroskop; Slidkapacitet: 25 rutschbanor
Produktkod.
15366548 Sann North™ Skjutlåda för mikroskop; Slidkapacitet: 25 rutschbanor
1 options
Produktkod. 15366548
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda diabilder i ultralåga temperaturer så låga som -80 °C. Sann North™ Microscope Slide Box är tillverkad av slitstark polykarbonat med ett spänne i rostfritt stål.
  • Säker förvaring och transport av 25 x 75 mm objektglas.
  • Enhetliga räfflade glidspår separerar sliderna och förhindrar glidkontakt.
  • Temperaturbeständigt numrerat skumfoder och identifieringsark.
  • Stapelbar.
Specifikationer
Typ Skjutlåda för mikroskop
Glidkapacitet 25
Förslutningstyp Lås
Färg Blått
Enheten håller Objektglas för mikroskop
Mått (L x B x H) 141 x 88 x 35 mm
Material Polykarbonat
Staplingsbar Ja
Stängningsmaterial Rostfritt stål