Läs mer
Heathrow Scientific™ Sann North™ Mini-kylare
Produktkod. 16320686 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Färg:
Blått
Klart
Beskrivning:
Gelfyllt lock
Klart lock
Tål temperatur (metrisk):
-20 °C
0 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16320686
Brand: Heathrow Scientific™ HS120073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den Sanna North™ Mini Cooler skyddar temperaturkänsliga prover vid bänken eller i frysen. Mini Cooler är idealisk att hålla PCR™ reagenser, enzymer och andra biokemiska reagens svalnar medan du arbetar vid bänken.
  • Polykarbonatkonstruktion
  • Kylaren har halkfria gummifötter
  • Raster och nyckel med ett lägeslock för enkel providentifiering
  • Finns med lock fyllt med isolerande gel
Specifikationer
Färg Blått
Höjd (metrisk) 10 cm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (engelska) 4,1 tum
Beskrivning Klart lock
För användning med (applikation) Rör
Håller Rör
Kvantitet 1 st
Array 3 x 4
Material Polykarbonat
Typ Kylare
Kapacitet (metrisk) 0,5 till 2 ml
Tål temperatur (metrisk) -20 °C