Läs mer
Heathrow Scientific™ Sann North™ Mini-kylare
Produktkod. 16390676 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Färg:
Blått
Klart
Beskrivning:
Gelfyllt lock
Klart lock
Tål temperatur (metrisk):
-20 °C
0 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Färg Beskrivning Tål temperatur (metrisk) unitSize
16390676 3 x 4 Klart Klart lock 0 °C -
16300686 4 x 8 Klart Klart lock 0 °C -
16310686 4 x 8 Klart Gelfyllt lock 0 °C -
16320686 3 x 4 Blått Klart lock -20 °C -
16330686 4 x 8 Blått Klart lock -20 °C -
16340686 4 x 8 Blått Gelfyllt lock -20 °C -
16350686 8 x 12 Blått Klart lock -20 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16390676 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den Sanna North™ Mini Cooler skyddar temperaturkänsliga prover vid bänken eller i frysen. Mini Cooler är idealisk att hålla PCR™ reagenser, enzymer och andra biokemiska reagens svalnar medan du arbetar vid bänken.
  • Polykarbonatkonstruktion
  • Kylaren har halkfria gummifötter
  • Raster och nyckel med ett lägeslock för enkel providentifiering
  • Finns med lock fyllt med isolerande gel
Specifikationer
Färg Klart
Höjd (metrisk) 10 cm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (engelska) 4,1 tum
Beskrivning Klart lock
För användning med (applikation) Rör
Håller Rör
Kvantitet 1 st
Array 3 x 4
Material Polykarbonat
Typ Kylare
Kapacitet (metrisk) 0,5 till 2 ml
Tål temperatur (metrisk) 0 °C