Läs mer
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Produktkod. 15739719
Change view
Kvantitet:
10μ g
100μ g
25μ g
500μ g
Koncentration:
1μ g/μ L
5μ g/μ L
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
25µg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration unitSize
15739719 100μ g 5μ g/μ L 100µg
15738339 25μ g 1μ g/μ L 25µg
15748969 10μ g 1μ g/μ L 10µg
15876741 500μ g 5μ g/μ L 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15739719 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A36498
Ett nästa generations CRISPR Cas9-protein konstruerat för att leverera maximal rättmätig redigeringseffektivitet. TrueCut Cas9 Protein v2 är idealiskt för applikationer som kräver högsta redigeringseffektivitet.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 är ett nästa generations CRISPR Cas9-protein som är konstruerat för att leverera maximal redigeringseffektivitet.
Funktioner inkluderar:
  • Konsekvent hög redigeringseffektivitet i alla testade cellinjer inklusive standard, immun, primär och stam, med upp till 2 gånger högre redigeringseffektivitet i svåra mål än konkurrenterna
  • Hög —kvalitet tillverkad under strikt ISO 13485 kvalitetsstandarder
  • Validerade protokoll för ett stort antal celltyper hjälper dig att nå framgång snabbare
TrueCut Cas9 Protein v2 är rekombinant Streptococcus pyogenes Cas9 (wt) protein, renat från E. coli, för genomredigering med CRISPR-teknologi. Cas9 protein bildar ett mycket stabilt ribonukleoprotein (RNP) komplex med guide RNA (gRNA) komponenten i CRISPR/Cas9 systemet. Inkorporering av nukleära lokaliseringssignaler (NLS) underlättar leverans till kärnan, vilket ökar hastigheten för genomisk DNA-klyvning.
  • Transfektionsfärdig, med antingen lipidmedierade transfektionsreagens eller elektroporering
  • Eliminerar tidskrävande kloningssteg
  • Finns i 2 koncentrationer:
    • 1μ g/μ L för användning i standardredigeringsscenarier
    • 5μ g/μ L för optimering av redigeringsförhållanden i svårare scenarier som i primära eller embryonala celler, mikroinjektion eller vid screening av flera gRNA-sekvenser samtidigt
    • För anpassade storlekar eller koncentrationer, vänligen fråga
Alternativ för att erhålla CRISPR gRNA för användning med TrueCut Cas9 Protein v2:
  • Beställningstransfektionsklar TrueGuide syntetiska gRNA
  • Generera transfektionsfärdigt gRNA på så lite som fyra timmar inklusive mallmontering med vår GeneArt Precision gRNA Synthesis Kit (kat. nr. A29377)
  • Låt vårt Custom Services-team designa, syntetisera och rena in vitro (IVT ) gRNA-sekvenser för dig
Certifikat
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5μ g/μ L
Komponenter TrueCut Cas9 Protein v2
Kvalitet Molekylärbiologi
Innehåll och lagring TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml), 100μ g
Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Tillträdesnummer NC_002737.2:854751-858857
Uttryckssystem E. coli
Gen-ID (Entrez) 901176
Gensymbol Spy_1046
Gene Alias cas5, csn1
Proteinform Rekombinant
Protein Tag Otaggad
Frakt skick Torr is
Validerad ansökan Genom redigering
Kvantitet 100μ g
Produkttyp Cas9 Protein v2
Forskningskategori Genom redigering
Produktlinje TrueCut