Läs mer
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Beskrivning
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 är ett nästa generations CRISPR Cas9-protein som är konstruerat för att leverera maximal redigeringseffektivitet.
Funktioner inkluderar:
- Konsekvent hög redigeringseffektivitet i alla testade cellinjer inklusive standard, immun, primär och stam, med upp till 2 gånger högre redigeringseffektivitet i svåra mål än konkurrenterna
- Hög —kvalitet tillverkad under strikt ISO 13485 kvalitetsstandarder
- Validerade protokoll för ett stort antal celltyper hjälper dig att nå framgång snabbare
TrueCut Cas9 Protein v2 är rekombinant Streptococcus pyogenes Cas9 (wt) protein, renat från E. coli, för genomredigering med CRISPR-teknologi. Cas9 protein bildar ett mycket stabilt ribonukleoprotein (RNP) komplex med guide RNA (gRNA) komponenten i CRISPR/Cas9 systemet. Inkorporering av nukleära lokaliseringssignaler (NLS) underlättar leverans till kärnan, vilket ökar hastigheten för genomisk DNA-klyvning.
- Transfektionsfärdig, med antingen lipidmedierade transfektionsreagens eller elektroporering
- Eliminerar tidskrävande kloningssteg
- Finns i 2 koncentrationer:
- 1μ g/μ L för användning i standardredigeringsscenarier
- 5μ g/μ L för optimering av redigeringsförhållanden i svårare scenarier som i primära eller embryonala celler, mikroinjektion eller vid screening av flera gRNA-sekvenser samtidigt
- För anpassade storlekar eller koncentrationer, vänligen fråga
Alternativ för att erhålla CRISPR gRNA för användning med TrueCut Cas9 Protein v2:
- Beställningstransfektionsklar TrueGuide syntetiska gRNA
- Generera transfektionsfärdigt gRNA på så lite som fyra timmar inklusive mallmontering med vår GeneArt Precision gRNA Synthesis Kit (kat. nr. A29377)
- Låt vårt Custom Services-team designa, syntetisera och rena in vitro (IVT ) gRNA-sekvenser för dig
Certifikat
CoA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1μ g/μ L |
| Komponenter | TrueCut Cas9 Protein v2 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Innehåll och lagring | TrueCut Cas9 Protein v2 (1 mg/ml), 10μ g Förvara vid -5 °C till -30 °C. |
| Tillträdesnummer | NC_002737.2:854751-858857 |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Gen-ID (Entrez) | 901176 |
| Gensymbol | Spy_1046 |
| Gene Alias | cas5, csn1 |
| Proteinform | Rekombinant |
| Visa mer |