Läs mer
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (5μ g/μ L)
Beskrivning
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein is a high fidelity CRISPR Cas9 protein variant engineered to demonstrate superior off-target profiles, while preserving maximum on-target editing efficiency.
- En högtrogen CRISPR Cas9-proteinvariant konstruerad för att visa överlägsna profiler utanför målet, samtidigt som maximal redigeringseffektivitet bibehålls
- Nästan fullständig eliminering av händelser utanför målet i alla testade cellinjer inklusive standard, immun, primär och stam
- Bibehåller maximal redigeringseffektivitet på målet jämfört med TrueCut™ Cas9 Protein v2
- Transfektionsfärdig med antingen elektroporering eller lipidmedierade transfektionsreagens
- Tillverkad under strikta ISO-13485 kvalitetsstandarder
- Idealisk för applikationer som är känsliga för händelser utanför målet och när mer exakt redigering krävs
- Eliminerar tidskrävande kloningssteg
Finns i två koncentrationer
- 1μ g/μ L - För användning i standardredigeringsscenarier
- 5μ g/μ L - För optimerade redigeringsförhållanden i svårare scenarier som i primära eller embryonala celler, mikroinjektion eller vid screening av flera gRNA-sekvenser samtidigt
- För anpassade storlekar eller koncentrationer, vänligen fråga
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5μ g/μ L |
| Renhet | ≥90 % |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Källa | E. coli |
| Kvantitet | 100μ g |
| Produkttyp | HiFi Cas9 |
| Form | Vätska |