Läs mer
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA negativ kontroll, icke-riktad 1
Produktkod. 31662581
Change view
Kvantitet:
3 nmol
Produktkod. Kvantitet
31662581 3 nmol
1 options
Produktkod. 31662581 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A35526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    2129.65 SEK / Paket med 1
    Save 65.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
TrueGuide Syntetisk sgRNA Negativ Control känner inte igen någon sekvens i människans eller musens genom och tillhandahåller en icke-redigerad experimentell kontroll.
TrueGuide negativa kontroller är icke-riktade gRNA-sekvenser som inte känner igen någon sekvens i människans eller musens genom och ger en icke-redigerad kontroll vid analys på poolade populationer av redigerade celler.
Icke-riktade gRNA-sekvenser som inte känner igen någon sekvens i människans eller musens genom och ger en icke-redigerad kontroll vid analys på sammanslagna populationer av redigerade celler.
Validerat negativ kontroll crRNA. Universell kontroll för mus och människa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levererat som torkat RNA. Förvara torkat RNA vid rumstemperatur; lagra återsuspenderat RNA vid -5 °C till -30 °C. Återupphäng i nukleasfritt vatten eller TE.
Formatera Provrör
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa, Mus
Produktlinje TrueGuide
Produkttyp gRNA
Kvantitet 3 nmol