Läs mer
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA positiv kontroll, CDK4 (människa)
Produktkod. 31662804
Change view
Kvantitet:
3 nmol
Produktkod. Kvantitet
31662804 3 nmol
1 options
Produktkod. 31662804 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A35523
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för optimering av transfektion och verifiering av redigeringseffektivitet i transfekterade celler.
Tillhandahåller en komplett samling validerade positiva kontroller för produktlinjen TrueGuide syntetisk gRNA för att maximera redigeringsprestandan. Denna positiva kontroll mot CDK4 riktar sig mot exon-2-regionen och har uppnått redigeringseffektivitet på upp till 80 % i olika humana cellinjer. CDK4-kontrollen bestämmer enkelt de optimala förutsättningarna för att leverera CRISPR/Cas9-verktyg till celltyp, vilket gör det möjligt att gå vidare i redigeringsexperiment och minimera arbetet nedströms för att isolera och validera dina redigerade kloner.
Validerat positivt kontrollerat sgRNA riktat mot CDK4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levererat som torkat RNA. Förvara torkat RNA vid rumstemperatur; lagra återsuspenderat RNA vid -5 °C till -30 °C. Återupphäng i nukleasfritt vatten eller TE.
Formatera Provrör
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
Produktlinje TrueGuide
Produkttyp gRNA
Kvantitet 3 nmol