Läs mer
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Positiv Kontroll, Rosa26 (mus)
Produktkod. 31662353
Change view
Kvantitet:
3 nmol
Produktkod. Kvantitet
31662353 3 nmol
1 options
Produktkod. 31662353 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A35525
 Begränsad artikel
I lager
Används för optimering av transfektion och verifiering av redigeringseffektivitet i transfekterade celler.
Tillhandahåller en komplett samling validerade positiva kontroller för produktlinjen TrueGuide syntetisk gRNA för att maximera redigeringsprestandan. Denna positiva kontroll mot ROSA26 riktar sig mot den introniska genregionen och har uppnått redigeringseffektivitet på upp till 80 % i olika muscellinjer. ROSA26-kontrollen bestämmer enkelt de optimala förutsättningarna för att leverera CRISPR/Cas9-verktyg till celltyp, vilket gör det möjligt att gå vidare i redigeringsexperiment och minimera nedströmsarbetet att isolera och validera redigerade kloner
Validerat positivt kontrollerat crRNA riktat mot Rosa26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levererat som torkat RNA. Förvara torkat RNA vid rumstemperatur; lagra återsuspenderat RNA vid -5 °C till -30 °C. Återupphäng i nukleasfritt vatten eller TE.
Formatera Provrör
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ gRNA
Art Mus
Produktlinje TrueGuide
Produkttyp gRNA
Kvantitet 3 nmol