Läs mer
Thermo Scientific™ TruScan™ G3 handhållen Raman-analysator
Produktkod. 18091071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Spektralområde:
250 till 2 875 cm-1
Produktkod. Spektralområde
18091071 250 till 2 875 cm-1
1 options
Produktkod. 18091071 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8000479101
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Snabb testning av materialidentifiering för kvalitetskontroll/kvalitetssäkringsprocesser för läkemedels- och biotekniktillverkning.
TruScan G3 Handheld Raman Analyzer fortsätter utvecklingen av råmaterial-ID-testning för läkemedels- och bioteknologitillverkning. Kvalitetskontrollprocesser kräver snabbhet, enkelhet och effektivitet för att upprätthålla kontinuerlig tillverkning. Prover förs ofta till ett kvalitetskontrollabb för testning vilket ger ökade kostnader och minskad produktivitet. TruScan G3 Handheld Raman Analyzer gör det möjligt för icke-tekniska operatörer att snabbt utföra råmaterial-ID-tester utan behov av ett laboratorium, vilket ger laboratoriekvalitet och resultat till alla miljöer, vare sig det är ett lager eller en lastkaj.
  • Undvik kompendiell ID-testning som tar lång tid och kräver laboratorieutbildning, genom att flytta ID-testning till mottagandet.
  • Icke-destruktiv, peka- och skjutprovtagning genom plastpåsar, glasbehållare, blisterförpackningar och genomskinliga gelkapsyler.
  • Bakåtkompatibel med Truscan RM Handheld Raman Analyzer-validerade metoder, vilket gör implementeringen av TruScan G3 Handheld Raman Analyzer till en snabb metodöverföring för en nästan sömlös upplevelse.
  • En säker metod för överföring av data via WiFi eller trådbunden anslutning för ro i själen.
  • Inget obligatoriskt, frekvent maskinvaruunderhåll eller förbrukningsmaterial för att använda
  • Förbättrad efterlevnad av 21 CFR del 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkodsstödda symboler De flesta linjära och 2D-standarder
Batterityp Uppladdningsbart internt litiumjonbatteri > 4 timmars drift
Certifikat och efterlevnad FDA 1040, 21 CFR del 11, CE-certifiering, Ph. Eur. 8.7
Samlingsoptik NA = 0,33, 18 mm arbetsavstånd; 0,2 till 2,5 mm platsstorlek
Anslutningar Ethernet
Beskrivning TruScan G3 handhållen Raman-analysator
Mått (L x B x H) 8,2 x 4,2 x 1,7 tum (20,8 x 10,7 x 4,3 cm)
Exponering Automatiska lägen (minst 12 ms)
Laserexcitationsvåglängd 785 nm± 0,5 (2 cm-1 linjebredd, stabilitet < 0,1 cm-1)
Laserutgång 250 mW± 25
Operativsystem Microsoft Windows 7,8,10, Internet Explorer 11, Edge 25; Google Chrome 51
Valfria tillbehör Flaskhållare, universal platthållare, kyvetthållare
Hamnar Upp till 10 samtidiga portar
Strömförsörjning DC väggadapter 100/240 V, 50/60 Hz
Spektralområde 250 till 2 875 cm-1
Spektral upplösning 8 till 10,5 cm-1(FWHM) över intervallet
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C
Vikt (engelska)
2.6 lb
Vikt (metrisk)
1.18 kg