Läs mer
Thermo Scientific™ TruScan™ RM nästa generations handhållna Raman-analysator
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
TruScan RM-analysatorn erbjuder en oöverträffad lösning för snabb materialidentifiering.
- Innehåller mycket selektiv Raman-spektroskopi
- Snabb identifiering av råmaterial som behövs (10–15 sekunder)
- Bärbar handhållen och väger mindre än 2 pund (0,9 kg)
- Tydliga resultat med GODKÄND eller INTE GODKÄND möjliggör användarens oberoende och kräver ingen sekundär tolkning
- Bred föreningstäckning inkluderar cellulosabaserade produkter
- Snabb och enkel metodutveckling genom assisterad signatur/referenshämtning
- Intuitivt arbetsflöde anpassat till produktionsmiljön genom batch-rapporter och enkel datainmatning med streckkodsläsare
- Reducerar analyskostnader och totala omkostnader avsevärt
- Förbättrad efterlevnad av 21 CFR del 11 och GMP med biometrisk inloggning, komplexa lösenordsalternativ och fullständiga granskningsspårfunktioner
- Beröringsfri analys genom plastpåsar, glasbehållare, blisterförpackningar och genomskinliga gelkapslar eliminerar kraftigt potentiell exponering för farliga kemikalier och mycket potenta aktiva farmaceutiska ingredienser (API) för personalen under inspektion
- Enkel hanteringsfunktion för inventarier möjliggör kloning av instrument och identifieringsmetoder
- Batteridrivet instrument (4 timmar på en laddning)
- Kvalifikationsdokumentation och standardrutiner finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Efterlevnad av 21 CFR del 11 och GMP |
| Vikt (engelska) | < 2 lb. |
| Vikt (metrisk) | < 0.9 kg |