Läs mer
Bollé Safety Tryon Platinum™ Klara skyddsglasögon
Produktkod. 15831745 Handla allt Bollé Safety Produkter
Modell:
Tryon
Tryon Över-glasögon
Förpackningsstorlek:
Varje
Skyddsglasögon med klara glas som är väsentliga inomhus.
  • Ultra-omslagsbågar, med en sportig design
  • PLATINUM™ beläggning
  • Saminjicerade PC/TPR skalmar
  • Halkfri justerbar bro
  • FLEX 160° ; tempel
  • OTG Modellen kan bäras över de flesta receptbelagda glasögon och har utdragbara skalmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 fot CE
Linstyp 2,2 mm, kurva 4
Linsbeläggning PLATINUM™ beläggning
Linsfärg Klart
Produkttyp Säkerhetsglasögon
För användning med (applikation) Kontinuerligt arbete, resistent mot fina partiklar, imma, lämplig för extrema varma och kalla temperaturer
Ram färg Svart, Blå
Modell Tryon Över-glasögon
Tempel stil FLEX 160° och utdragbara saminjicerade PC/TPR skalmar
Tempel färg Svart
Vikt (metrisk) 41 g
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Saminjicerad polykarbonat, TPR
UV-skydd Hold (Håll)
Ramtyp Wrap-around