Läs mer
Trypanblå 40 % MP Biomedicals
Produktkod. 11425492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425492 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11425492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219553205
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trypan Blue
CAS 72-57-1
Analysprocentintervall 40%
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
MDL-nummer MFCD00003969
Synonym Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
InChI-nyckel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
IUPAC-namn tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaftalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimetyl-[1,1'-bifenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 960.79
PubChem CID 9562061
Formel vikt 960.8
Kvantitet 5 g