Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trypanblått
Produktkod. 15169213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
15169213 500 g Glasflaska 500g
10164110 25 g Glasflaska 25g
10174110 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15169213 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 189355000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72-57-1
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvikt (g/mol) 960.79
MDL-nummer MFCD00003969
InChI-nyckel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Synonym C.I. 23850, Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
PubChem CID 9562061
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Trypan Blue
Smältpunkt >280.0°C
Färginnehåll 60% min.
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in cellosolve, ethylene glycol, acids
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaftalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimetyl-[1,1'-bifenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-2,7-disulfonat
Formel vikt 960.78
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Svart/Brun till Blå
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Trypan Blue
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.