Läs mer
Trypanblått, 83,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445492 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11445492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219553280
Kemiska identifierare
CAS 72-57-1
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvikt (g/mol) 960.79
MDL-nummer MFCD00003969
InChI-nyckel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Synonym Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
PubChem CID 9562061
IUPAC-namn tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaftalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimetyl-[1,1'-bifenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trypan blue
Analysprocentintervall 0.833
Formel vikt 960.8
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver