Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trypanblått, innehåll av färgämne> 60 %
Produktkod. 11458517
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458517 25 g 25g
11468517 100 g 100g
11478517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458517 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18600.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Trypanblått används ofta i mikroskopi (för cellräkning) och i laboratoriemöss för bedömning av vävnadsviabilitet. Används i färgexklusionsstudier i cellodling. Ett viabilitetsfärgämne för att kvantifiera levande kontra döda celler med permeabla membran, blå. Det används också för att identifiera cell-klustercellviabilitet från bukspottkörtelprover från get. Det är också användbart att observera hyphea av svampar och Stramenopiles. Trypanblåttlösning kan användas i trypanblåttbaserade cytotoxicitets- och proliferationsanalyser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trypanblått används ofta i mikroskopi (för cellräkning) och i laboratoriemöss för bedömning av vävnadsviabilitet. Används i färgexklusionsstudier i cellodling. Ett viabilitetsfärgämne för att kvantifiera levande kontra döda celler med permeabla membran, blå. Det används också för att identifiera cell-klustercellviabilitet från bukspottkörtelprover från get. Det är också användbart att observera hyphea av svampar och Stramenopiles. Trypanblåttlösning kan användas i trypanblåttbaserade cytotoxicitets- och proliferationsanalyser.
Löslighet Löslig i vatten (10 mg
/ml vid 25 C), etanol (0,6 °mg/ml) och EGME (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-57-1
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvikt (g/mol) 960.79
MDL-nummer MFCD00003969
InChI-nyckel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
PubChem CID 9562061
IUPAC-namn tetranatrium;(3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftalen-2-yliden)hydrazinyl]-3-metylfenyl]-2-metylfenyl]hydrazinyliden]-4-oxonaftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trypan Blue
Smältpunkt >300°C
Namnnotering dye content >60%
Merck Index 14,9792
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
Formel vikt 960.82
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypan Blue
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypan Blue
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.