Läs mer
Trypan blå färglösning, MP Biomedicals
Produktkod. 11414815 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414815 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11414815 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091691049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.35 SEK
    338.85 SEK / 100ml
    Save 31.50 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
0,4 % (vikt/volym) Lösning I normal koksaltlösning Förvaringstemperatur 15-30 °C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trypan Blue Stain Solution
CAS 72-57-1
Molekylformel C34H24N6Na4O14S4
MDL-nummer MFCD00003969
InChI-nyckel WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
IUPAC-namn tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaftalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimetyl-[1,1'-bifenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 960.79
PubChem CID 9562061
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypan Blue, 0.4% Solution in PBS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trypan blue