Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Select Enzyme (10X), inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10698308 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10698308 20 x 100 ml Paket med 20
10272625 100 ml Varje
10698118 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10698308 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1217703
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
TrypLE™ Select Enzyme (10X), inget fenolrött
TrypLE™ Select är ett rekombinant enzym fritt från animaliskt ursprung för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO, HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller. Vi erbjuder en mängd olika TrypLE™-formuleringar för en rad cellodlingstillämpningar.
Jämfört med trypsin och andra dissociationsreagenser är Gibco™ TrypLE™ Select:
  • Skonsam mot celler—upprätthåller cellhälsa för reproducerbara resultat
  • Stabil vid rumstemperatur—bekväm att använda
  • Lätt att använda—ersätter direkt i befintliga protokoll, utan att inaktivering krävs
  • Fri från animaliskt ursprung (AOF)—ren, konsekvent och effektiv
Skonsam mot celler
TrypLE™ Select, liksom trypsin, klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin. TrypLE™ Selects exceptionella renhet ökar dock specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym. Detta minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt.
Stabil vid rumstemperatur
TrypLE™ Select är stabil vid rumstemperatur och redo att användas. TrypLE™ Select celldissociationsreagenser förblir stabila i 24 månader vid rumstemperatur eller 2–8°C, vilket gör förvaring och hantering enkel och bekväm.
Lätt att använda
TrypLE™ Select kan ersätta trypsin i befintliga protokoll. Dessutom inaktiverar enbart spädning TrypLE™ Select, vilket undviker behovet av trypsinhämmare, såsom FBS.
Fri från animaliskt ursprung (AOF)
Till skillnad från trypsin från svin och andra enzymer är TrypLE™ Select fri från animaliska komponenter och är formulerad på dedikerad utrustning utan animaliskt ursprung.
Produktens avsedda användning
För forskningsanvändning eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik. Kunder som använder Gibco™ TrypLE™ Select i en tillverkningsprocess, som har en ansökan till FDA, kan begära ett auktoriseringsbrev från oss för att hänvisa till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ TrypLE™ Select tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Koncentrerade former av TrypLE™ kan spädas aseptiskt till 1x med en balanserad saltlösning innehållande 1 mM EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 15–30 °C. Skyddas från ljus.
Alternativa förvaringsförhållanden: 2–8 °C eller -5 till -20 °C.
Transportförhållanden: Omgivning.
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum.
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 10 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Utan tillsatser Utan fenolrött
Oorganiska salter Inget kalcium, inget magnesium, inget natriumfosfat
Osmolalitet 270 - 320 mOsm/kg
pH 6,9 till 7,4
Produktlinje Gibco
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Kvantitet 20 x 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Testad för In vitro-bioanalys
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.