Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Välj Enzym (1X), inget fenolrött
Beskrivning
Gibco TrypLE Select är ett djurfritt, rekombinant enzym för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller. Vi erbjuder en mängd olika TrypLE formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Jämfört med trypsin och andra dissociationsreagenser, TrypLE Välj är:
•Skonsam mot celler —upprätthåller cellhälsa för reproducerbara resultat
•Rumstemperaturstabil bekväm —att använda
•Lätt att använda substitut —direkt i befintliga protokoll utan inaktivering krävs
•Fri från animaliskt ursprung (AOF)— ren, konsekvent och effektiv
Detta TrypLE Select ändras enligt följande:
Med
• EDTA
Utan
• Fenolröd
Skonsam mot cellerna
TrypLE Select, som trypsin, klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin. Dock, TrypLE Selects exceptionella renhet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym. Detta minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt.
Rumstemperatur stabil
TrypLE Select är rumstemperaturstabil och redo att användas. TrypLE Utvalda celldissociationsreagenser förblir stabila i 24 månader vid rumstemperatur eller 2 8 –C, °vilket gör förvaring och hantering enkel och bekväm.
Lätt att använda
TrypLE Select kan ersätta trypsin i befintliga protokoll. Dessutom inaktiveras enbart spädning TrypLE Välj, undvik behovet av trypsinhämmare, såsom FBS.
Animal Origin Free (AOF)
Till skillnad från trypsin från svin och andra enzymer, TrypLE Select är fri från animaliska komponenter och är formulerad på dedikerad utrustning utan animaliskt ursprung.
Produktens avsedd användning
Kunder som använder TrypLE Utvalda i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
TrypLE Select tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 15 –30 °C, skyddas mot ljus. Alternativa lagringsförhållanden: 2 –°8 C eller -5 °till -20 C. Fraktvillkor: Ambient. Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum. |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Typ av kultur | Adherent cellkultur |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Endotoxinnivå | Låg |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.