Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Välj Enzym (1X), inget fenolrött
Produktkod. 11588846 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11588846 100 ml 100ml
11598846 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11588846 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12563011
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gibco™ TrypLE™ Select är ett rekombinant enzym fritt från animaliskt ursprung för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller.
Gibco TrypLE Select är ett djurfritt, rekombinant enzym för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller. Vi erbjuder en mängd olika TrypLE formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Jämfört med trypsin och andra dissociationsreagenser, TrypLE Välj är:
•Skonsam mot celler —upprätthåller cellhälsa för reproducerbara resultat
•Rumstemperaturstabil bekväm —att använda
•Lätt att använda substitut —direkt i befintliga protokoll utan inaktivering krävs
•Fri från animaliskt ursprung (AOF)— ren, konsekvent och effektiv
Detta TrypLE Select ändras enligt följande:
Med
• EDTA
Utan
• Fenolröd
Skonsam mot cellerna
TrypLE Select, som trypsin, klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin. Dock, TrypLE Selects exceptionella renhet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym. Detta minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt.
Rumstemperatur stabil
TrypLE Select är rumstemperaturstabil och redo att användas. TrypLE Utvalda celldissociationsreagenser förblir stabila i 24 månader vid rumstemperatur eller 2 8 –C, °vilket gör förvaring och hantering enkel och bekväm.
Lätt att använda
TrypLE Select kan ersätta trypsin i befintliga protokoll. Dessutom inaktiveras enbart spädning TrypLE Välj, undvik behovet av trypsinhämmare, såsom FBS.
Animal Origin Free (AOF)
Till skillnad från trypsin från svin och andra enzymer, TrypLE Select är fri från animaliska komponenter och är formulerad på dedikerad utrustning utan animaliskt ursprung.
Produktens avsedd användning
Kunder som använder TrypLE Utvalda i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
TrypLE Select tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 15 –30 °C, skyddas mot ljus.
Alternativa lagringsförhållanden: 2 –°8 C eller -5 °till -20 C.
Fraktvillkor: Ambient.
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum.
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Typ av kultur Adherent cellkultur
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Utan tillsatser Utan fenolrött
Endotoxinnivå Låg
Formatera Flaska/flaskor
Osmolalitet 280 - 300 mOsm/kg
pH 7 till 7,4
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.