Läs mer
Gibco™ Trypsin (0,25%), fenolröd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11520626
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11520626 100 ml 100ml
11530626 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520626 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 25050014
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Trypsin (0,25%), fenolröd
Gibco™ Trypsinlösningar är gjorda av trypsinpulver, en bestrålad —blandning av proteaser som härrör från bukspottkörteln från svin. På grund av dess matsmältningsstyrka används den i stor utsträckning för celldissociation, under rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Fri från trypsin och animaliskt ursprungTrypLE™ den funktionen:
  • Kvalitetstestning
  • Dokumenterad spårbarhet
  • Dual-site cGMP Manufacturing
    Quality Testing
    Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda. Innan tillverkningen testas råvarorna dessutom för endotoxin, Mycoplasma, bakteriell, svamp- och viruskontamination, samt multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
    Dokumenterad spårbarhet Vi
    kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
    cGMP tillverkning och kvalitetssystem
    Gibco™ Trypsin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Trypsinlösning tillverkad i vår anläggning på Grand Island, New York (15050-065). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
    Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
    Beskrivning Trypsin, 100mL, 1 X koncentration, vätska, 0,25 % utspädning, 9002-07-7 CAS-nummer, med fenolrött, inga EDTA-kelatorer, källa till bukspottkörtel från svin, trypsinreagenslösning, FDA och ISO 13485-standarder, används för cellodling av däggdjur,– 5 till– 20°
    Celltyp Däggdjursceller
    Koncentration 1 X
    Form Vätska
    Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
    Med tillsatser Fenolrött
    Utan tillsatser Ingen EDTA
    För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
    Kvantitet 100 ml
    Regulatorisk status Endast för användning inom forskning
    Källa Pankreas från svin
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Trypsin (1X), liquid
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
    Faroangivelser
    • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
    Skyddsangivelse
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
    För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.