Beskrivning
Gibco™ Trypsinlösningar är gjorda av trypsinpulver, en bestrålad —blandning av proteaser som härrör från bukspottkörteln från svin. På grund av dess matsmältningsstyrka används den i stor utsträckning för celldissociation, under rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Fri från trypsin och animaliskt ursprungTrypLE™ den funktionen:
Kvalitetstestning
Dokumenterad spårbarhet
Dual-site cGMP Manufacturing
Kvalitetstestning
Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda. Innan tillverkningen testas råvarorna dessutom för endotoxin, Mycoplasma, bakteriell, svamp- och viruskontamination, samt multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
Dokumenterad spårbarhet Vi
kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Kvalitetstestning
Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda. Innan tillverkningen testas råvarorna dessutom för endotoxin, Mycoplasma, bakteriell, svamp- och viruskontamination, samt multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
Dokumenterad spårbarhet Vi
kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | –5 till– 20 °C |
| Beskrivning | Trypsin, 20 x 100mL, 1 X koncentration, vätska, 0,25 % utspädning, 9002-07-7 CAS-nummer, med fenolrött, inga EDTA-kelatorer, källa till bukspottkörtel från svin, trypsinreagenslösning, FDA och ISO 13485-standarder, används för cellodling av däggdjur,– 5 till– 20 |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Ingen EDTA |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trypsin (1X), liquid
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Trypsin
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.