Läs mer
Trypsin, 1-250 från Porcine Pancreas, MP Biomedicals , LLC
Produktkod. 15782412 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 g
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
20g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15782412 20 g Glas 20g
1 options
Produktkod. 15782412 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210313920
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trypsin, 1-250 från Porcine Pancreas har en aktivitet> 250 USP u/mg. Trypsin är ett enzym som härrör från bukspottkörteln från svin som vanligtvis används för dissociering och disaggregation av förankringsberoende däggdjursceller och vävnader.
  • Koncentrationen av trypsin som krävs för att avlägsna celler från sitt substrat beror främst på celltypen och kulturens ålder
  • Beteckningen 1:250 indikerar den tryptiska aktiviteten baserat på standardiserade tester
  • Detta förhållande indikerar att en del trypsin kommer att smälta 250 delar kasein i USP aktivitetsanalys
  • Trypsin är sammansatt av två underenheter, a-trypsin och b-trypsin. a-trypsin är sammansatt av två peptidkedjor och b-trypsin är sammansatt av en kedja
  • Trypsin används för att återsuspendera celler som fäster vid cellodlingsskålens vägg under processen att skörda celler
  • Trypsin kan också användas för att dissociera dissekerade celler
  • Trypsin kan användas för att bryta ner kasein i bröstmjölk
  • Trypsin används ofta i biologisk forskning under proteomikexperiment för att smälta proteiner till peptider för masspektrometrianalys
  • Trypsin kan också användas för att lösa upp blodproppar i sin mikrobiella form och för att behandla inflammation i sin pankreasform
  • En USP trypsinenhet är den aktivitet som orsakar en förändring i absorbans på 0,003 per minut under de angivna förhållandena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7-7-9002
Färg Vitt
pH ∼8.0
Förpackning Glas
Molekylformel C35H47N7O10
Kvantitet 20 g
Synonym tryptase, trypsin, tryptase from human lung, tryptase from human lung, buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein, acetic acid; tert-butyl n-2s-1-2s-1-2s-5-diaminomethylideneamino-1-5-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-1-oxopentan-2-yl amino-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate
InChI-nyckel WGWZNYKOUXOZTC-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 725.80
PubChem CID 5311489
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypsin, 1-250
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler..
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin