Läs mer
Gibco™ Trypsin (1:250), pulver
Produktkod. 11564416 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11564416 100 g 100g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564416 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 27250018
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Trypsin (1:250), pulver
Gibco™ Trypsin 1:250-pulver är en bestrålad blandning av proteaser som härrör från bukspottkörteln från svin. På grund av sin matsmältningsstyrka används den i stor utsträckning för celldissociation, under rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Fri från trypsin och animaliskt ursprungTrypLE™ den funktionen:
  • Kvalitetstestning
  • Dokumenterad spårbarhet
  • Dual-site cGMP Manufacturing
    Quality Testing
    Gibco™ Trypsin 1:250 är testat för endotoxin, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering. Andra kvalitetstester inkluderar multipla aktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
    Dokumenterad spårbarhet Vi
    kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
    cGMP Tillverkning och kvalitetssystem För
    kontinuitet i leveranskedjan packar vi om Gibco™ trypsin vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna är kompatibla med cGMP tillverkningskrav, är certifierade för ISO 13485, och är registrerade hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Chelatatorer Ingen EDTA
    Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 –°8 C.
    Fraktvillkor: Ambient.
    Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum.
    Celltyp Däggdjursceller
    Koncentration 250 X
    Typ av kultur Adherent cellkultur
    Form Pulver
    Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
    Utan tillsatser Utan fenolrött
    Endotoxinnivå Låg
    Formatera Securitainer Capped Vial
    Produktlinje Gibco
    Kvantitet 100 g
    Frakt skick Rumstemperatur
    Källa Svin bukspottkörteln
    Testad för In vitro-bioanalys
    Visa mer Visa mindre
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • Trypsin (1:250), powder
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
    • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H315-Irriterar huden.
    • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
    • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
    • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
    Skyddsangivelse
    • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
    • P264-Tvätta grundligt efter användning.
    • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
    • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
    • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
    • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
    • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin
    För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.