missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trypsin 3/PRSS3 Antibody (420012) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Produktkod. 30620667 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30620667 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30620667 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB37101Y

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

Trypsin 3/PRSS3 Monoclonal antibody specifically detects Trypsin 3/PRSS3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Trypsin 3/PRSS3
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 420012
Konjugera DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Brain trypsinogen, EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, Mesotrypsinogen, pancreatic trypsinogen III, protease, serine, 3, protease, serine, 3 (mesotrypsin), protease, serine, 4 (trypsin 4, brain), PRSS4, Serine protease 3, Serine protease 4, T9, TRY3MTG, TRY4mesotrypsin, trypsin 3, Trypsin III, Trypsin IV, trypsin-3, trypsinogen 4, trypsinogen 5, trypsinogen IV
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Trypsin 3/PRSS3, Val16-Ser247, Accession # NP_002762
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Proteases & Other Enzymes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5646
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.