Läs mer
Melford Trypsin
Produktkod. 30018912
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018912 5 g
30018911 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018912 Leverantör Melford Leverantörsnummer T700105.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 9002-07-7
Löslig i: Vatten
Förvaras vid: -20 °C
Specifikationer
CAS 7-7-9002
Kvantitet 5 g