Läs mer
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,05%), fenolröd
Produktkod. 11500636 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500636 20 x 100 ml Paket med 20
11510636 10 x 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500636 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 25300096
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Trypsin-EDTA (0,05%), fenolröd
Gibco™ Trypsin-EDTA är gjord av trypsinpulver, en bestrålad blandning av proteaser som härrör från bukspottkörteln från svin. På grund av dess matsmältningsstyrka används trypsin i stor utsträckning för celldissociation, rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Den trypsinkoncentration som krävs för dissociation varierar med celltyp och experimentella krav. Se hela utbudet av Gibco™ trypsinlösningar och rekommenderade dissociationsförhållanden.
Vi erbjuder en mängd olika trypsinformuleringar och fria från animaliskt ursprung TrypLE™ reagenser som innehåller:
  • Kvalitetstestning
  • Dokumenterad spårbarhet
  • Dual-site cGMP Manufacturing
    Quality Testing
    Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda. Dessutom, före tillverkning, verifieras råvarorna för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, såväl som multipla aktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
    Dokumenterad spårbarhet Vi
    kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
    cGMP tillverkning och kvalitetssystem
    Gibco™ Trypsin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Trypsinlösning tillverkad i vår anläggning på Grand Island, New York (25300-120). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
    Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
    Beskrivning Trypsin-EDTA, 2 x 100 ml, 1 x koncentration, vätska, 0,05 % utspädning, med fenolrött, EDTA-kelatorer, källa till bukspottkörtel från svin, trypsinreagenslösning, FDA och ISO 13485-standarder, används för cellodling av däggdjur,– 5 till– 20 °C Lagringstemperering
    Celltyp Däggdjursceller
    Koncentration 1 X
    Form Vätska
    Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
    Med tillsatser EDTA, Fenolrött
    För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
    Kvantitet 20 x 100 ml
    Regulatorisk status RUO
    Källa Pankreas från svin
    Visa mer Visa mindre
    För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.