Beskrivning
Gibco™ Trypsin-EDTA är gjord av trypsinpulver, en bestrålad blandning av proteaser som härrör från bukspottkörteln från svin. På grund av dess matsmältningsstyrka används trypsin i stor utsträckning för celldissociation, rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Den trypsinkoncentration som krävs för dissociation varierar med celltyp och experimentella krav. Se hela utbudet av Gibco™ trypsinlösningar och rekommenderade dissociationsförhållanden.
Vi erbjuder en mängd olika trypsinformuleringar och fria från animaliskt ursprung TrypLE™ reagenser som innehåller:
Kvalitetstestning
Dokumenterad spårbarhet
Dual-site cGMP Manufacturing
Kvalitetstestning
Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda. Dessutom, före tillverkning, verifieras råvarorna för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, såväl som multipla aktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
Dokumenterad spårbarhet Vi
kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Trypsinlösning tillverkad i vår anläggning på Grand Island, New York (25300-120). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Vi erbjuder en mängd olika trypsinformuleringar och fria från animaliskt ursprung TrypLE™ reagenser som innehåller:
Kvalitetstestning
Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda. Dessutom, före tillverkning, verifieras råvarorna för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, såväl som multipla aktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys.
Dokumenterad spårbarhet Vi
kan tillhandahålla detaljerad dokumentation för att möta dina regulatoriska behov. Gibco™ Tillgänglig trypsininformation inkluderar spårbarhet för partier, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ Trypsinlösning tillverkad i vår anläggning på Grand Island, New York (25300-120). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | –5 till– 20 °C |
| Beskrivning | Trypsin-EDTA, 10 x 500 ml, 1 x koncentration, flytande, 0,05 % utspädning, med fenolrött, EDTA-kelatorer, källa till bukspottkörtel från svin, trypsinreagenslösning, FDA och ISO 13485-standarder, används för cellodling av däggdjur,– 5 till– 20 °C Förvaringstemp |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Med tillsatser | EDTA, Fenolrött |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.