missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

STEMCELL Technologies Trypsin-EDTA (0.25%)

Produktkod. 17129901
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17129901 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17129901 Leverantör STEMCELL Technologies Leverantörsnummer 07901

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Enzymatic cell dissociation reagent

  • Trypsin-EDTA (0.25%) is recommended for the dissociation of adherent cells, cell aggregates, and tissues into single-cell suspensions

Specifikationer

Kvantitet 500 ml
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.