Läs mer
Trypsinhämmare, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368699 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368699 25 mg 25mg
11378699 100 mg 100mg
11388699 250 mg 250mg
11398699 500 mg 500mg
11308709 1 g 1g
11318709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11368699 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210111325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 25mg
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9035-81-8
Synonym Ovomucoid trypsin inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trypsin Inhibitor
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 28,500 ± 3,5003,4,5
Fysisk form Pulver