Läs mer
Trypsinhämmare, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398699 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
500mg
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398699 500 mg 500mg
11368699 25 mg 25mg
11378699 100 mg 100mg
11388699 250 mg 250mg
11308709 1 g 1g
11318709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11398699 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210111390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6615.00 SEK
    6297.85 SEK / 500mg
    Save 317.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 9035-81-8 | Weight: 21500 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 9035-81-8
Synonym Ovomucoid trypsin inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trypsin Inhibitor
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Fysisk form Pulver