Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trypsinhämmare, sojabönor
Produktkod. 15443659
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443659 1 g -
15453659 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443659 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60982.03
 Begränsad artikel
I lager
Hemmar pankreasenzymet trypsin | CAS: 9035-81-8
Sojaböntrypsinhämmaren har testats för cellodlingstillämpningar. Det har använts i en studie för att bedöma den potentiella tillämpningen i djurcellskultur av ett alkaliskt proteas från ett icke-toxigent mangroveisolat av Vibri sp. V26. Det har också använts i en studie för att förbättra upptäckten av svampar i eosinofilt mucin. Det är en hämmare av trypsinfaktor Xa, plasmin och neutrofil elastas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lös upp i 1X PBS vid 1 till 10 mg/ml för stamlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9035-81-8
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Beskrivning Benvit till blekbrun
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Hämmar bukspottkörtelenzymet trypsin
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.