Läs mer
Tryptamin, 98+%
Produktkod. 11469003
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469003 50 g 50g
11459003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11116.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.20 SEK
    1079.65 SEK / 50g
    Save 256.55 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160,22 g/mol
Tryptamin används ofta vid framställning av biologiskt aktiva föreningar som signalsubstanser och psykedeliska ämnen, flerskiktsanalys, används för att differentiera och identifiera biogena aminer1
  • i syntesen av indolringterminerad tiol,ω -merkaptooktyltryptamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tryptamin används ofta vid framställning av biologiskt aktiva föreningar såsom neurotransmittorer och psykedeliska
ämnen, flerskiktsanalys, används för att differentiera och identifiera biogena aminer1• vid syntesen av indolringterminerad tiol, ω-merkaptooktyltryptamid.
Löslighet
Löslig i DMSO, metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-54-1
Molekylformel C10H12N2
Molekylvikt (g/mol) 160.22
MDL-nummer MFCD00005661
InChI-nyckel APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)etanamin
LEDER NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptamine
Smältpunkt 111 °C till 116 °C
Kokpunkt 137 °C (0,15 mmHg)
Flampunkt 185 °C (365 °F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 125513
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9796
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO, metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 160.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tryptamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Indol-3-yl)ethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.