Läs mer
Tryptamin, 98 %
Produktkod. p-4509383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10720891 10 g Glasflaska 10g
10427390 50 g Glasflaska 50g
11996611 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10720891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186120100
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-54-1
Molekylformel C10H12N2
Molekylvikt (g/mol) 160.22
MDL-nummer MFCD00005661
InChI-nyckel APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)etanamin
LEDER NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tryptamine
Smältpunkt 113,0 °C till 117,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 137,0 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 185 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 22,I,636
Merck Index 15,9976
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: lösliga i etanol och aceton, praktiskt taget olösliga i eter, bensen och kloroform
Formel vikt 160.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.