Läs mer
Tryptamine-alpha,alpha-d2 HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tryptamine-D2 (2-aminoethyl-1,1-D2) Hydrochloride |
| CAS | 362049-49-8 |
| Molekylformel | C10 D2 H10 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1 H-Indole-3-ethan-β,β-d2-amine, monohydrochloride (9 CI), 2-(1 H-Indol-3-yl)ethanamine-2,2-d2 hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl-1,1-d2)-1 H-indole hydrochloride, Tryptamine-d2 hydrochloride, Tryptamine-α,α-d2 hydrochloride, Tryptamine-D2 (2-aminoethyl-1,1-D2) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12 H,5-6,11H2;1 H/i5D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(CN)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(1 H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.689 |
| Formel vikt | 198.089 g/mol |
| Visa mer |